Merck
467154
Sigma-Aldrich
N-(tert-ブトキシカルボニル)-L-システインメチルエステル
97%, for peptide synthesis
別名:
N-Boc-L-システインメチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
CAS番号:
分子量:
235.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
N-(tert-ブトキシカルボニル)-L-システインメチルエステル, 97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
光学活性
[α]22/D +21°, c = 7.5 in chloroform
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
密度
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COC(=O)[C@H](CS)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4S/c1-9(2,3)14-8(12)10-6(5-15)7(11)13-4/h6,15H,5H2,1-4H3,(H,10,12)/t6-/m0/s1
InChI Key
NJGIAKIPSDCYAC-LURJTMIESA-N
アプリケーション
N-(tert-ブトキシカルボニル)-L-システインメチルエステルは、システイン残基を含むペプチドおよびタンパク質の合成に使用できるN-末端保護試薬であり、さらにデヒドロアラニンに変換できます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
467154-5ML:
467154-25ML:
467154-BULK:
467154-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Igor Linhart et al.
Archives of toxicology, 91(10), 3317-3325 (2017-03-12)
3-Nitrobenzanthrone (3-NBA), a potent environmental mutagen and carcinogen, is known to be activated in vivo to 3-benzanthronylnitrenium ion which forms both NH and C2-bound adducts with DNA and also reacts with glutathione giving rise to urinary 3-aminobenzanthron-2-ylmercapturic acid. In this
Methods for converting cysteine to dehydroalanine on peptides and proteins.
Chalker J M, et al.
Chemical Science, 2(9), 1666-1676 (2011)
Inactivation of NF-κB components by covalent binding of (−)-dehydroxymethylepoxyquinomicin to specific cysteine residues.
Yamamoto M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 51(18), 5780-5788 (2008)
An insight into the radical thiol/yne coupling: the emergence of arylalkyne-tagged sugars for the direct photoinduced glycosylation of cysteine-containing peptides.
Minozzi M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(2), 450-459 (2010)