Merck
96629
Sigma-Aldrich
H-Lys(Boc)-OMe 塩酸塩
≥98.0% (TLC)
別名:
Nε-Boc-L-リジンメチルエステル 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3OCONH(CH2)4CH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS番号:
分子量:
296.79
Beilstein:
5173577
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H24N2O4.ClH/c1-12(2,3)18-11(16)14-8-6-5-7-9(13)10(15)17-4;/h9H,5-8,13H2,1-4H3,(H,14,16);1H/t9-;/m0./s1
InChI Key
NANRHOPPXCBHGI-FVGYRXGTSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96629-BULK:
96629-5G:
96629-VAR:
96629-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5