主要文書
8.52023
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
別名:
Fmoc-Lys-OH, N-α-Fmoc-L-lysine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24N2O4
CAS番号:
分子量:
368.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
製品名
Fmoc-Lys-OH, Novabiochem®
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+H3]CCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C21H24N2O4/c22-12-6-5-11-19(20(24)25)23-21(26)27-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13,22H2,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
InChI Key
YRKFMPDOFHQWPI-IBGZPJMESA-N
詳細
Nα-Fmoc-protected lysine, with unprotected side chain. Starting material for novel side-chain modified lysine building blocks for Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-1042
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2