製品名
Fmoc-Lys(Alloc)-OH, ≥95.0% (HPLC)
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D −12±1°, c = 1% in DMF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
テクニック
NMR: suitable
色
beige
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-2-15-32-24(30)26-14-8-7-13-22(23(28)29)27-25(31)33-16-21-19-11-5-3-9-17(19)18-10-4-6-12-20(18)21/h2-6,9-12,21-22H,1,7-8,13-16H2,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,29)/t22-/m0/s1
InChI Key
OJBNDXHENJDCBA-QFIPXVFZSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47583-1G-F:
47583-BULK-F:
47583-VAR-F:
47583-5G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック