Merck
29207
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Ddiv)-OH
≥96.0% (HPLC)
別名:
Nα-Fmoc-Nε-[1-(4,4-ジメチル-2,6-ジオキソシクロヘキサ-1-イリデン)-3-メチルブチル]-L-リシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H42N2O6
CAS番号:
分子量:
574.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)C\C(NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O)=C4/C(=O)CC(C)(C)CC4=O
InChI
1S/C34H42N2O6/c1-21(2)17-28(31-29(37)18-34(3,4)19-30(31)38)35-16-10-9-15-27(32(39)40)36-33(41)42-20-26-24-13-7-5-11-22(24)23-12-6-8-14-25(23)26/h5-8,11-14,21,26-27,35H,9-10,15-20H2,1-4H3,(H,36,41)(H,39,40)/t27-/m0/s1
InChI Key
PYCBVLUBTMHNPW-MHZLTWQESA-N
その他情報
Orthogonally protected lysine, the Ddiv protection is more stable to piperidine (Fmoc deprotection) than Dde
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
29207-250MG:
29207-VAR:
29207-BULK:
29207-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S.R. Chhabra et al.
Tetrahedron Letters, 39, 1603-1603 (1998)