09655
2-(3-Methylbutyryl)-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexandione
≥99.0% (GC)
別名:
2-Isovaleryldimedone, 5,5-Dimethyl-2-(3-methylbutyryl)-1,3-cyclohexanedione, Ddiv
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20O3
CAS番号:
分子量:
224.30
Beilstein:
3275155
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
≥99.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.498
密度
1.027 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
ketone
SMILES記法
CC(C)CC(=O)C1C(=O)CC(C)(C)CC1=O
InChI
1S/C13H20O3/c1-8(2)5-9(14)12-10(15)6-13(3,4)7-11(12)16/h8,12H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
HNPWTDUZIXAJSA-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Fmoc、 Boc、およびtert-ブチル保護に対して直交するアミン保護基です。DMFのヒドラジン2%溶液で選択的開裂。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
09655-BULK:
09655-5ML:
09655-VAR:
09655-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Beatriz Reina Bouvet et al.
Archivos espanoles de urologia, 58(10), 1049-1054 (2006-02-18)
To investigate sperm quality before and after swim up in infertile patients, and to compare it with a fertile men population. Semen samples from 55 patients consulting at the infertility services of the Hospitals "Centenario" in Rosario and "Eva Perón"
S.R. Chhabra et al.
Tetrahedron Letters, 39, 1603-1603 (1998)