主要文書
8.51015
Sigma-Aldrich
Dde-OH
Novabiochem®
別名:
Dde-OH, 2-Acetyldimedone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O3
CAS番号:
分子量:
182.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C10H14O3/c1-6(11)9-7(12)4-10(2,3)5-8(9)13/h12H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
DIJDAMFZOHSRID-UHFFFAOYSA-N
詳細
Reagent for the introduction of the Dde protecting group [1,2,3,4].
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Orthogonally -Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Literature references
[1] B. W. Bycroft, et al. (1993) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 778.
[2] I. A. Nash, et al. (1996) Tetrahedron Lett., 37, 2625.
[3] F. Berst, et al. (2000) Tetrahedron Lett., 41, 6649.
[4] A. N. Acharaya, et al. (2001) J. Comb. Chem., 3, 612.
関連事項
Replaces: 01-63-0033
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (DC(012A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3