Merck
410489
Sigma-Aldrich
Boc-Ser-OMe
95%
別名:
N-(tert-ブトキシカルボニル)-L-セリンメチルエステル, Boc-L-セリンメチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
CAS番号:
分子量:
219.23
Beilstein:
3545389
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −18°, c = 5 in methanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
密度
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COC(=O)[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(13)10-6(5-11)7(12)14-4/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,10,13)/t6-/m0/s1
InChI Key
SANNKFASHWONFD-LURJTMIESA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
410489-BULK:
410489-1G:
410489-VAR:
410489-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1