Merck
446068
Sigma-Aldrich
N-(tert-ブトキシカルボニル)-D-セリンメチルエステル
97%
別名:
N-Boc-(D)-Serine methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
CAS番号:
分子量:
219.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]25/D +18.8°, c = 5 in methanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(13)10-6(5-11)7(12)14-4/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,10,13)/t6-/m1/s1
InChI Key
SANNKFASHWONFD-ZCFIWIBFSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
446068-1G:
446068-BULK:
446068-VAR:
446068-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)