主要文書
8.53053
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Boc)-OH . DCHA
Novabiochem®
別名:
Boc-Lys(Boc)-OH . DCHA, N-α,ε-di-t.-Boc-L-lysine dicyclohexylammonium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H30N2O6 · xC12H23N
CAS番号:
分子量:
346.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
239-150-9
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+H2](C2CCCCC2)C1CCCCC1.N([C@@H](CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H30N2O6.C12H23N/c1-15(2,3)23-13(21)17-10-8-7-9-11(12(19)20)18-14(22)24-16(4,5)6;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11H,7-10H2,1-6H3,(H,17,21)(H,18,22)(H,19,20);11-13H,1-10H2/t11-;/m0./s1
InChI Key
HRLHJTYAMCGERD-MERQFXBCSA-N
詳細
Building block of introduction of N-terminal lysine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-0063
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in AcOH): -6.5 - -4.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3