About This Item
化学式:
(C6H5)3CNH2
CAS番号:
分子量:
259.34
Beilstein:
2113674
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
223 °C/14 mmHg (lit.)
mp
102-104 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17N/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,20H2
InChI Key
BZVJOYBTLHNRDW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トリフェニルメチルアミンと三フッ化ホウ素との反応が研究されました。
アプリケーション
トリフェニルメチルアミンを用いて、ダイヤモンドイド多孔性有機酸塩が調製されています。 また有機合成に有用な基礎要素であるN-トリチル化 β-アミノアルコールの調製にも使用されました。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
325430-VAR:
325430-1G:
325430-5G:
325430-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Atsushi Yamamoto et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(9), 3006-3016 (2013-01-12)
A diamondoid porous organic salt (d-POS) composed of 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid (HQS) and triphenylmethylamine (TPMA) shows reversible structure contraction and expansion ("breathing") in response to guest desorption and adsorption. This flexible structure is designed hierarchically by utilizing two different types of
Reaction of triphenylmethylamines with boron trihalides.
Ronan RJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 93(25), 6811-6814 (1971)
Tritylamine (triphenylmethylamine) in organic synthesis; II. The reaction of tritylamine with oxiranes-synthesis of N-trityl-? aminoalcohols.
Soroka M and Goldeman W.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 12, 31-37 (2003)
Grant A McNaughton-Smith et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(4), 976-982 (2008-02-01)
Sickle cell disease (SCD) is a hereditary condition characterized by deformation of red blood cells (RBCs). This phenomenon is due to the presence of abnormal hemoglobin that polymerizes upon deoxygenation. This effect is exacerbated when dehydrated RBCs experience a loss
Silke B Bodendiek et al.
Frontiers in pharmacology, 3, 106-106 (2012-06-12)
The paucity of specific pharmacological agents has been a major impediment for delineating the roles of gap junction (GJ) channels formed by connexin proteins in physiology and pathophysiology. Here, we used the selective optimization of side activities (SOSA) approach, which