製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
溶解性
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: miscible
密度
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
InChI Key
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
アプリケーション
- ベンジルアミンは、金属電極への付着のためのアミドおよびエステル形成反応によるアルカンチオール単分子層の修飾に用いられました。
- 間接的UV検出キャピラリー電気分解による水試料中のアルカリ、アルカリ土類およびアンモニウムカチオンの分離のため、担体電解質として用いられました。
- N-(p-ビニルベンゾイル)-2-メチルアラニン、スチレンおよびジビニルベンゼンを基礎とした架橋多孔質共重合体支持体として用いられました。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185701-5ML:
185701-100ML:
185701-5G:
185701-500ML:
185701-BULK:
185701-10G:
185701-VAR:
185701-100G:
185701-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック