Merck
407712
Sigma-Aldrich
ベンジルアミン
purified by redistillation, ≥99.5%
別名:
α-アミノトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2NH2
CAS番号:
分子量:
107.15
Beilstein:
741984
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
精製方法
glass distillation
redistillation
屈折率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
溶解性
alcohol: miscible
diethyl ether: soluble
water: miscible
密度
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
InChI Key
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Benzylamine was used in the following studies:
  • To modify alkanethiol monolayers, via amide and ester formation reactions, for attaching monolayer and submonolayer coverages of specific chemical species onto metal electrodes.
  • As carrier electrolyte for the separation of alkali, alkaline earth and ammonium cations in water samples by capillary electrophoresis with indirect UV detection.
  • To synthesize cross-linked porous copolymer supports based on N-(p-vinylbenzoyl)-2-methylalanine, styrene and divinylbenzene.
It may be used as a reducing and stabilizing agent to generate reduced graphene oxide (rGO) from graphene oxide.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
407712-VAR:
407712-100ML:
407712-800ML:
407712-PZ:
407712-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Heuer L.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2006)
A method for the production of reduced graphene oxide using benzylamine as a reducing and stabilizing agent and its subsequent decoration with Ag nanoparticles for enzymeless hydrogen peroxide detection.
Liu S, et al.
Carbon, 49(10), 3158-3164 (2011)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 125-125 (1994)
Capillary electrophoresis of alkali and alkaline-earth cations with imidazole or benzylamine buffers.
Morin PCF and Dreux M.
Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 17(18), 3869-3888 (1994)
Preparation and characterization of azlactone functionalized polymer supports and their application as scavengers.
Guyomard A, et al.
Eur. Polymer J., 40(10), 2343-2348 (2004)