D34108
ジベンジルアミン
97%
別名:
(N-Benzylaminomethyl)benzene, Bibenzylamine, DBA, Dibenzylamine (8CI), N,N-Dibenzylamine, N-(Phenylmethyl)benzenemethanamine, N-Benzyl-1-phenylmethanamine, N-Benzylbenzylamine
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.574 (lit.)
bp
300 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C(NCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15N/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2
InChI Key
BWLUMTFWVZZZND-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 頁岩ガス廃水の環境モニタリング:頁岩ガス廃水中の有害物質としてジベンジルアミンが特定され、その濃度と長江上流における分布を調査し、環境管理の改善に貢献しました(Tang et al., 2024)。
- 有機合成の進歩:ジベンジルアミンは、大掛かりな′強制型トレースレス′位置選択的パラジウム触媒 C(sp(2))-H 活性化による(L)-モノメチルチロシンの新規合成戦略に使用され、医薬品化合物開発におけるその有用性が示されました(Illuminati et al., 2023)。
- 結晶学への応用:ジベンジルアンモニウムの結晶構造が解明され、分子間相互作用と材料科学および薬剤設計における潜在的な応用に関する洞察が得られました(Traoré et al., 2023)。
- グリーンケミストリーへの活用:ジベンジルアミンは、環境への影響を最小限に抑え、反応効率を高めることで抗癌剤の開発を目的とした、トリアゾール形成反応へのグリーンアプローチを促進しました(Rastogi et al., 2023)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
289.4 °F - closed cup
引火点(℃)
143 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D34108-100G:
D34108-500G:
D34108-5G:
D34108-VAR:
D34108-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック