Merck
135186
Sigma-Aldrich
ジイソブチルアミン
99%
別名:
2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-1-propanamine, N,N-Bis(2-methylpropyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2NHCH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
129.24
Beilstein:
1209251
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4081 (lit.)
bp
137-139 °C (lit.)
mp
−77 °C (lit.)
密度
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)CNCC(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2)5-9-6-8(3)4/h7-9H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
NJBCRXCAPCODGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジイソブチルアミンは、亜鉛および銅(II)-ジチオカルバメート錯体と結晶性付加物を形成します
アプリケーション
ジイソブチルアミンを使用して、シンコニジン-Pt/Al2O3触媒システム上でのピルビン酸エチルの水素化に対するアキラルアミンの効果を研究しました。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
86.0 °F - closed cup
引火点(℃)
30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
135186-VAR:
135186-BULK:
135186-250ML:
135186-50ML:
135186-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Influence of achiral amine additives on the Orito's reaction.
Talas E, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 357, 87-94 (2012)
Adducts of zinc and copper (II) dialkyldithiocarbamate complexes with dibutyl-and diisobutylamines: Synthesis, structures, EPR and solid-state natural abundance 13C and 15N CP/MAS NMR spectra.
Ivanov AV, et al.
Russian Journal of Coordination Chemistry, 33(4), 233-243 (2007)
Sarah Otto et al.
Carbohydrate polymers, 254, 117280-117280 (2020-12-29)
Polysaccharides have been used widely in many industries, from food technology and mining to cosmetics and biomedical applications. Over recent years there has been growing interest in the development of responsive polysaccharides with unique and switchable properties, particularly systems that