Merck
307351
Sigma-Aldrich
Di-sec-butylamine, mixture of (±) and meso
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C2H5CH(CH3)]2NH
CAS番号:
分子量:
129.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.41 (lit.)
bp
135 °C/765 mmHg (lit.)
密度
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCC(C)NC(C)CC
InChI
1S/C8H19N/c1-5-7(3)9-8(4)6-2/h7-9H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
OBYVIBDTOCAXSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Di-sec-butylamine undergoes exothermic exchange reaction with the cluster [N,N,N′,N′-tetramethyl bis-endo-BCH-2,5-diamide...H+...di-isopropylamine].
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
73.8 °F - closed cup - (own results)
引火点(℃)
23.2 °C - closed cup - (own results)
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
307351-50G:
307351-VAR:
307351-250G:
307351-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matthias Witt et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 7(5), 1065-1072 (2005-03-07)
The ligand exchange reactions of the proton-bound trimer [(DMF)2...H+...H2NCH3] of dimethylformamide (DMF) and methylamine and of proton-bound dimers [diamide...H+...amine] of three aliphatic primary diamides, succinic diamide, adipinic diamide, and maleic diamide, and of three tertiary diamides N,N,N',N'-tetramethyl succinic diamide, N,N,N',N'-tetramethyl