Merck
90781
Sigma-Aldrich
トリブチルアミン
puriss. plus, ≥99.5% (GC)
別名:
Tri-n-butylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]3N
CAS番号:
分子量:
185.35
Beilstein:
1698872
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.5% (GC)
bp:
216 °C (lit.)
蒸気圧:
0.3 mmHg ( 20 °C)
2.4 mmHg ( 55 °C)
蒸気密度
6.38 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.3 mmHg ( 20 °C)
2.4 mmHg ( 55 °C)
グレード
puriss. plus
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
410 °F
expl. lim.
6 %
不純物
≤0.2% water
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
n20/D 1.429
bp
216 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
密度
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCCN(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI Key
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリブチルアミンは第三級アミンです。これは、HCl溶液中の軟鋼の腐食を防止することが報告されています。
アプリケーション
以下の研究にトリブチルアミン(n-Bu3N)が使用される場合があります:
  • 液体クロマトグラフィータンデム質量(LC-MS/MS)分析の移動相の構成。
  • PdCl,NおよびPdOAc,N(パラジウムナノ粒子)の調製。
  • 3-ブロモチエノ[3,2-c]ピリジン-4-(5H)-オンの合成時の添加剤として。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
90781-10ML:4548173310992
90781-50ML:4548173311005
90781-VAR:
90781-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Palladium nanoparticles obtained from palladium salts and tributylamine in molten tetrabutylammonium bromide: their use for hydrogenolysis-free hydrogenation of olefins.
Le Bras J, et al.
New. J. Chem., 28(12), 1550-1553 (2004)
Tributylamine as corrosion inhibitor for mild steel in hydrochloric acid.
Bastidas JM, et al.
J. Mater. Sci., 35(11), 2637-2642 (2000)
Thermal Synthesis of 3-Bromothieno [3, 2-c] pyridin-4-(5H)-one: A Telescoped Procedure with Tributylamine.
Boros EE and Kaldor I.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 52(1), 302-305 (2015)
A Touati et al.
Journal of protein chemistry, 11(6), 613-621 (1992-12-01)
The study of the solubility of unstructured proteins (alpha s1-, beta-, and kappa-casein) and well-structured globulin (beta-lactoglobulin) in low water binary solvent systems demonstrated the crucial importance of solvent polarity and neutralization of protein polar functions on the final outcome
Alexander S Misharin et al.
Analytical chemistry, 77(2), 459-470 (2005-01-15)
The analytical performance of an atmospheric pressure sampling, multiple-channel, high-throughput mass spectrometer was investigated using samples of a variety of types. The instrument, based on an array of cylindrical ion traps, was built with four independent channels and here is