Merck
471232
Sigma-Aldrich
ジブチルアミン
≥99.5%
別名:
N,N-Di-n-ブチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)2NH
CAS番号:
分子量:
129.24
Beilstein:
506001
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.46 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1.9 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
自己発火温度
594 °F
expl. lim.
10 %
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
pH
11.1 (20 °C, 1 g/L)
bp
159 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 3.8 g/L at 20 °C
密度
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCNCCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジブチルアミンは反応性の高い触媒であり、イソシアネートの誘導体化の試薬として一般的に使用されます。
アプリケーション
ジブチルアミンは、以下の合成で反応物質として使用できます。
Pd触媒での塩化アリールおよび臭化アリールとのバックワルド-ハートウィッグアミノ化反応による
  • N, N
  • -ジブチル-4-メチルアニリン。     
  • 酢酸イソプロペニルとのアセチル化反応によるN,N-ジブチルアセトアミド。
以下にも使用できます。      
  • さまざまな脱離反応における強力なヒンダード塩基。
  • 芳香族アルデヒド、マロノニトリル、バルビツール酸の多成分縮合反応による、環状ピラノ[2,3-d]ピリミジン誘導体を合成する有機触媒。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.9 °F - closed cup
引火点(℃)
40.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
471232-500ML:
471232-1L:
471232-VAR:
471232-18L:
471232-100ML:
471232-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of complex mixtures of airborne isocyanates and amines. Part 1. Liquid chromatography with ultraviolet detection of monomeric and polymeric isocyanates as their dibutylamine derivatives.
Spanne M, et al.
Analyst, 121(8), 1095-1099 (1996)
Chemistry of blocked isocyanates. II. Kinetics and mechanism of the reaction of dibutylamine with phenyl and 2-methylphenyl oxime carbamates.
Levine AW and Fech Jr J.
The Journal of Organic Chemistry, 37(15), 2455-2460 (1972)
Daniel Gylestam et al.
The Annals of occupational hygiene, 58(1), 28-49 (2013-08-21)
The performance of a dry sampler, with an impregnated denuder in series with a glass fibre filter, using di-n-butylamine (DBA) for airborne isocyanates (200ml min(-1)) is investigated and compared with an impinger flask with a glass fibre filter in series
Reddi Mohan Naidu Kalla et al.
European journal of medicinal chemistry, 76, 61-66 (2014-02-27)
A series of 2-amino-3-cyano-4H-chromen-4-ylphosphonates have been synthesized by reacting substituted salicylaldehydes, malononitrile, and dialkylphosphites using a catalytic amount of dibutylamine as an organocatalyst employing Knoevenagel, Pinner, and phospha-Michael reactions simultaneously in ethanol. This protocol is an environmentally friendly procedure and
Julien Peyrton et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(23) (2019-12-01)
Nowadays, polyols are basic chemicals for the synthesis of a large range of polymers, such as polyurethane foams (PUF), which are produced with several other compounds, such as polyisocyanates. During the last decades, the oleo-chemistry has developed several routes from