Merck
D44952
Sigma-Aldrich
ジブチルアミン
≥98%
別名:
N-butylbutan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)2NH
CAS番号:
分子量:
129.24
Beilstein:
506001
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
bp:
159 °C (lit.)
蒸気密度
4.46 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1.9 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
自己発火温度
594 °F
expl. lim.
10 %
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
pH
11.1 (20 °C, 1 g/L)
bp
159 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
密度
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCNCCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Dibutylamine is extensively used in palladium-catalyzed cross-coupling with aryl halides to synthesize arylamines, popularly known as Buchwald–Hartwig amination.
  • It can be used in the oxone-mediated annulation of 2-aminobenzamides and 1,2-diaminobenzenes to synthesize 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones and 1H-benzimidazoles, respectively.
  • It can also be used in the one-pot multicomponent reactions to synthesize tetra- and penta-substituted polyfunctional dihydropyrroles.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.9 °F - closed cup
引火点(℃)
40.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D44952-5L:
D44952-1.5KG:
D44952-10L:
D44952-1L:
D44952-2.5L:
D44952-250ML:
D44952-500G:
D44952-BULK:
D44952-500ML:
D44952-2KG:
D44952-25G:
D44952-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Simple, efficient catalyst system for the palladium-catalyzed amination of aryl chlorides, bromides, and triflates.
Wolfe J P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 65(4), 1158-1174 (2000)
Aqueous hydroxide as a base for palladium-catalyzed amination of aryl chlorides and bromides.
Kuwano R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 67(18), 6479-6486 (2002)
Concise and versatile multicomponent synthesis of multisubstituted polyfunctional dihydropyrroles.
Zhu Q, et al.
Journal of Combinatorial Chemistry, 11(4), 685-696 (2009)
Oxone-mediated annulation of 2-aminobenzamides and 1, 2-diaminobenzenes with sec-amines via imine-N-oxides: new syntheses of 2, 3-dihydroquinazolin-4 (1 H)-ones and 1 H-benzimidazoles.
Sriramoju V, et al.
New. J. Chem., 42(5), 3188-3191 (2018)
Stefan Schmid et al.
Environmental science & technology, 46(7), 4067-4073 (2012-03-17)
Plasma air purifying systems present an interesting alternative to filters for purifying air. In this study, molecular processes in a commercially available ac driven plasma air purifier were studied in detail. This air purifier is supposed to reduce all air