D9603
ジアリルアミン
99%
別名:
Bis-allylamine, Bisallylamine, Di-2-propenylamine, N,N-Bis(allyl)amine, N-2-Propen-1-yl-2-propen-1-amine, N-2-propenyl-2-propen-1-amine
About This Item
おすすめの製品
蒸気密度
3.35 (vs air)
蒸気圧
18 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.440 (lit.)
bp
111-112 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
密度
0.787 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=CCNCC=C
InChI
1S/C6H11N/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4,7H,1-2,5-6H2
InChI Key
DYUWTXWIYMHBQS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D9603-VAR:
D9603-1L:
D9603-500ML:
D9603-5ML:
D9603-BULK:
D9603-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック