Merck
231304
Sigma-Aldrich
N-ベンジリデンベンジルアミン
contains 100 ppm MEHQ as stabilizer, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2N=CHC6H5
CAS番号:
分子量:
195.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
含みます
100 ppm MEHQ as stabilizer
屈折率
n20/D 1.6004 (lit.)
bp
143-144 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
C(\N=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13N/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-11H,12H2/b15-11+
InChI Key
MIYKHJXFICMPOJ-RVDMUPIBSA-N
アプリケーション
有機リチウムアッセイの指示薬
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
231304-BULK:
231304-VAR:
231304-5G:
231304-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)