About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H17N
CAS番号:
分子量:
271.36
Beilstein:
3303002
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
その他情報
Indicator employed for the determination of the concentration of alkyllithium solutions
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
78166-5G:
78166-BULK:
78166-VAR:
78166-1G:
L. Duhamel et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 448, 1-1 (1993)