Merck
N206
Sigma-Aldrich
2-ナフトアルデヒド
98%
別名:
β-ナフトアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H7CHO
CAS番号:
分子量:
156.18
Beilstein:
507750
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystals
mp
58-61 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H8O/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-8H
InChI Key
PJKVFARRVXDXAD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-ナフトアルデヒドは反応物質として以下に使用されます:
  • プロリン触媒によるアルドール反応。
  • 不斉三成分Mannich反応。
  • Hantzsch 1,4-ジヒドロピリジンの合成。13}
  • 不斉ベンゾイン縮合反応。
  • ピラゾロ[1,2-b]フタラジンジオンの合成。
  • フラッシュ真空熱分解によるC60の合成。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N206-VAR-A:
N206-BULK-A:
N206-10KG-A:
N206-5G-A:
N206-100G-A:
N206-25G-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The direct catalytic asymmetric three-component Mannich reaction.
List B
Journal of the American Chemical Society, 122(38), 9336-9337 (2000)
Zhipeng Zhang et al.
Nature communications, 7, 12478-12478 (2016-08-18)
Due to the high versatility of chiral cyanohydrins, the catalytic asymmetric cyanation reaction of carbonyl compounds has attracted widespread interest. However, efficient protocols that function at a preparative scale with low catalyst loading are still rare. Here, asymmetric counteranion-directed Lewis
Amelioration of H4 [W12SiO40] by nanomagnetic heterogenization: For the synthesis of 1H-pyrazolo [1, 2-b] phthalazinedione derivatives.
Arora P and Rajput JK
Applied Organometallic Chemistry, 32(2), e4001-e4001 (2018)
An efficient nucleophilic carbene catalyst for the asymmetric benzoin condensation.
Enders D and Kallfass U
Angewandte Chemie (International Edition in English), 41(10), 1743-1745 (2002)
A novel TMSI-mediated synthesis of Hantzsch 1, 4-dihydropyridines at ambient temperature.
Sabitha G, et al.
Tetrahedron Letters, 44(21), 4129-4131 (2003)