Merck
131067
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシ-1-ナフトアルデヒド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC10H7CHO
CAS番号:
分子量:
172.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
179-182 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
Oc1ccc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H8O2/c12-7-8-5-6-11(13)10-4-2-1-3-9(8)10/h1-7,13H
InChI Key
LORPDGZOLAPNHP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Hydroxy-1-naphthaldehyde was used in the preparation of racemic 1- and 2-naphthol analogues of tyrosine, 2-amino-3-(4-hydroxy-1-naphthyl)propanoic acid hydrochloride and 2-amino-3-(6-hydroxy-2-naphthyl)propanoic acid hydrobromide.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
131067-BULK:
131067-5G:
131067-1G:
131067-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Syntheses of 1-and 2-naphthol analogs of DL-tyrosine. Potential fluorescent probes of peptide structure and dynamics in complex environments.
Vela MA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(9), 2913-2918 (1990)