Merck
70215
Sigma-Aldrich
2,3-ナフタレンジカルボキシアルデヒド
suitable for fluorescence
別名:
NDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H6(CHO)2
CAS番号:
分子量:
184.19
Beilstein:
2207267
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
フォーム
crystals
不純物
≤2% mono- and dicarboxylic acid (1H-NMR)
mp
131-133 °C (lit.)
132-135 °C
蛍光検出
λex 420 nm; λem ~480 nm in 0.1 M borate pH 9.3 (after derivatization with glycine [~90 μM glycine, ~20 μM N-])
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1cc2ccccc2cc1C([H])=O
InChI
1S/C12H8O2/c13-7-11-5-9-3-1-2-4-10(9)6-12(11)8-14/h1-8H
InChI Key
ZIPLKLQPLOWLTM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,3-ナフタレンジカルボキシアルデヒドは、NDAとも呼ばれる新しい蛍光誘導体化剤です。NDAの蛍光最大励起波長は424 nmの範囲で、最大発光波長は484 nmで達成されます。
2,3-ナフタレンジカルボキシアルデヒドは、一級アミン、アミノ酸、低分子ペプチドの蛍光誘導体化剤です。アミノ化合物とNDAが反応することで、強い蛍光を発する安定した誘導体化合物が生成されます。
アプリケーション
2,3-ナフタレンジカルボキシアルデヒドは、ヒト免疫グロブリン製剤中のヒスタミンを定量するための蛍光標識剤として使用されます。 NADは、タンパク質のグルタチオン付加を定量するためのグルタチオンの誘導体化剤として使用されます。γ-グルタミルシクロトランスフェラーゼの蛍光ベースのマイクロタイタープレートアッセイを開発する際の使用に適した試薬です。
特徴および利点
NDAベースの蛍光アッセイには、O-フタルアルデヒド(OPA)に比べ以下の利点があります:
  • 反応速度が高い
  • 蛍光量子収率が高い
  • 普通と異なる励起波長がない
  • 副反応がない
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
70215-BULK:
70215-VAR:
70215-500MG:
70215-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S.M. Lunte et al.
LC-GC, 7, 908-908 (1989)
Yu Hui et al.
Electrophoresis, 33(12), 1911-1920 (2012-06-29)
Asymmetric dimethylarginine (ADMA) is an inhibitor of nitric oxide synthase and a risk factor for cardiovascular events. We have developed a new derivatization method to enable baseline separation of the regio-isomers, ADMA, and symmetric dimethylarginine (SDMA), within 15 min on
An improved mechanism-based cross-linker for multiplexed kinase detection and inhibition in a complex proteome.
Kai Liu et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 9(12), 1883-1888 (2008-07-16)
P. de Montigny et al.
Analytical Chemistry, 59, 1096-1096 (1987)
Sushma Lamba et al.
Analytica chimica acta, 614(2), 190-195 (2008-04-19)
A simple and sensitive liquid chromatographic method has been developed for the determination of low molecular weight aliphatic amines after their pre-column derivatization with naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde (NDA). Derivatization conditions, including the NDA concentration, reaction pH and reaction time have been investigated