Merck
699322
Sigma-Aldrich
N-トリメチルシリルベンザルジミン
95%
別名:
(ベンジリデン)(トリメチルシリル)アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15NSi
CAS番号:
分子量:
177.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.521
bp
50-60 °C
密度
0.85+/-0.1 g/mL at 25 °C
官能基
phenyl
SMILES記法
C[Si](C)(C)\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NSi/c1-12(2,3)11-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/b11-9+
InChI Key
ATGAAABKKYCMRZ-PKNBQFBNSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
120.0 °F
引火点(℃)
48.9 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
699322-BULK:
699322-5G:
699322-25G:
699322-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)