Merck
690570
Sigma-Aldrich
Phenyl-(1-phenylethylidene)amine
≥98.0%
別名:
N-(α-Methylbenzylidene)aniline, N-(1-Phenylethylidene)aniline, N-(1-Phenylethylidene)benzenamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H13N
CAS番号:
分子量:
195.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
≥98.0%
フォーム
powder
mp
39-43 °C
官能基
amine
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(=N\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13N/c1-12(13-8-4-2-5-9-13)15-14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3/b15-12-
InChI Key
CBXWICRJSHEQJT-QINSGFPZSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
690570-1G:
690570-BULK:
690570-5G:
690570-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)