Merck
172502
Sigma-Aldrich
チオアセトアミド
reagent grade, 98%
別名:
TAA, エタンチオアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CSNH2
CAS番号:
分子量:
75.13
Beilstein:
506006
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
108-112 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC(N)=S
InChI
1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI Key
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チオアセトアミドは、ポリマー、化学試薬、触媒の架橋剤として使用されるチオカルボキサミドです。
チオアセトアミドはチオカルボニル化合物です。D2Oとの重水素交換反応を受けてN-重水素化チオアセトアミドを生成します。チオアセトアミドおよびその重水素化誘導体(N-二重水素化チオアセトアミド)の赤外線スペクトル研究が報告されています。
アプリケーション
チオアセトアミドは、PVA(ポリビニルアルコール)溶液でのCdSナノ粒子の合成に必要な硫黄源として使用できます。PVA-COOH(カルボン酸官能化ポリビニルアルコール)およびEPC(酵素-ポリマー共役)溶液でのCdS量子ドット合成中に必要であった、硫黄前駆物質保存溶液の調製に使用できます。
チオアセトアミドは、酸化物を含まないスチブナイトの前駆物質であるSb(TA)2Cl3の調製に使用できます。可視光線が反応を促進する二酸化チタン光触媒の合成中にTAを添加すると、その光触媒活性が向上しました。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
172502-100G:
80925:
172502-25G:
172502-VAR:
172502-500G:
172502-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Thioacetamide and thiourea impact on visible light activity of TiO2.
Zaleska A, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 76(1), 1-8 (2007)
Oxide-free Sb2S3 sensitized solar cells fabricated by spin and heat-treatment of Sb (III)(thioacetamide)2Cl3.
You MS, et al.
Organic Electronics, 21, 155-159 (2015)
Alexandra Mansur et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 11(10), 9951-9972 (2011-12-14)
In the present research, the concept of developing a novel system based on polymer-enzyme macromolecules was tested by coupling carboxylic acid functionalized poly(vinyl alcohol) (PVA-COOH) to glucose oxidase (GOx) followed by the bioconjugation with CdS quantum-dots (QD). The resulting organic-inorganic
Infrared Spectra and Normal Vibrations of Thioamides. II. Thioacetamide.
Suzuki I.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 35(9), 1449-1456 (1962)
Synthesis and characterization of CdS quantum dots with carboxylic-functionalized poly (vinyl alcohol) for bioconjugation
Mansur HS, et al.
Polymer, 52(4), 1045-1054 (2011)