安全性情報
1.08170
Supelco
Thioacetamide
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
別名:
Thioacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H5NS
CAS番号:
分子量:
75.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
200-541-4
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
有効性
301 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
111-114 °C
溶解性
163 g/L
密度
1.37 g/cm3
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI Key
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 111 - 114 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3