アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
147-148 °C (lit.)
密度
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=COC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h2,8H,1,3-7H2
InChI Key
VGIYPVFBQRUBDD-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
409936-VAR:
409936-10ML:
409936-BULK:
409936-50ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
409936-10ML | |
409936-50ML | 4061838146588 |