Merck
422177
Sigma-Aldrich
エチルビニルエーテル
contains 0.1% KOH as stabilizer, 99%
別名:
エトキシエチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCH=CH2
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
605351
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
eCl@ss:
39021025
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
フォーム
liquid
含みます
0.1% KOH as stabilizer
0.1% potassium hydroxide as stabilizer
屈折率
n20/D 1.376 (lit.)
bp
33 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
密度
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI Key
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethyl vinyl ether(別名:ethoxy ethane)は、ビニル基とエーテル官能基を有しているため、高い反応性を持ちます。 ラジカル重合、カチオン重合、酸化重合などのさまざまな方法により重合でき、poly(ethyl vinyl ether)(別名:PVE)が得られます。コンタクトレンズ用のシリコーンハイドロゲルの合成、組織工学、3Dバイオプリンティング、ドラッグデリバリー、リチウムイオン電池など多種多様な用途に使用される熱安定性と柔軟性を備えたさまざまな共重合体やブロックポリマーを合成するためのモノマーとして広く使用されています。
アプリケーション
Ethyl vinyl etherは、以下の用途で使用できます:
  • 球状ナノ粒子を生産するためのタンパク質忌避ポリマーソームを作製するための両親媒性ブロック共重合体を合成するためのモノマーとして。これらのナノ粒子は、薬物担体として使用できます。
  • UV光重合化により全固体リチウムイオン電池用のポリマー電解質および陽極材料を合成するための前駆体として。
  • 光誘導性フリーラジカル促進型カチオン可逆的付加開裂連鎖移動(RAFT)重合により、分子量を制御した分散度の低いpoly(vinyl ether)を合成するためのモノマーとして。–これらのポリマーは、ステレオリソグラフィを用いた3Dプリンティングを利用して異なる厚みを持つ3Dオブジェクトを作製するために使用されます。
  • 水素結合による再利用可能なテンプレート補助型パラ選択的ケトン化:この研究では、パラ選択的ケトン化を達成するために、パラジウムとヘキサフルオロイソプロパノールを用いた触媒プロセスにおけるエチルビニルエーテルの使用について考察しています。これは、医薬品や材料科学で使用される複合有機化合物の合成に関連しています(A Maji, A Dahiya, G Lu, T Bhattacharya, 2018)。
  • 光制御カチオン重合のメカニズムに関する洞察:エチルビニルエーテルの光制御重合を調査し、薬物送達やスマート材料システムへの応用が期待される光応答性材料の開発に役立つ貴重な知識を提供しています(Q Michaudel, T Chauviré, V Kottisch, 2017)。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-49.0 °F
引火点(℃)
-45 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
422177-VAR:
422177-1L:
422177-BULK:
422177-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
O Schalk et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(45), 11105-11112 (2015-10-23)
A series of different alkyl vinyl ethers is investigated to decipher the possible reaction channels upon photoexcitation to the π3s-Rydberg and the ππ*-valence state at 200 nm using time-resolved photoelectron spectroscopy and on-the-fly time-dependent density functional theory dynamics simulations. The
Laurance G Beauvais et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(20), 7370-7378 (2005-05-19)
Soluble methane monooxygenase (sMMO) isolated from Methylococcus capsulatus (Bath) utilizes a carboxylate-bridged diiron center and dioxygen to catalyze the conversion of methane to methanol. Previous studies revealed that a di(mu-oxo)diiron(IV) intermediate termed Q is responsible for the catalytic activity with
Eden Tesfu et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(1), 70-71 (2006-01-05)
A Pd(II) reagent has been generated at preselected sites on an electrochemically addressable chip and used to effect the oxidation of the neighboring alcohols on the polymer coating the chip's surface. The resulting carbonyls were then used to accomplish site-selective
Guotao Li et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(22), 6944-6945 (2008-05-10)
An efficient Au(I)-catalyzed synthesis of highly strained and functionalized bicyclo[3.2.0]heptanes is developed. Subsequent couplings with various nucleophiles offer additional structural features/complexity. These one-pot, three-component reactions are proposed to proceed via a key 1,3-dipolar cycloaddition between a Au carbenoid-containing carbonyl ylide
Natalia Chernyak et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(30), 12466-12469 (2012-07-21)
Anilines and ethyl vinyl ether can be used as precursors for a process that is the synthetic equivalent of the α-arylation of acetaldehyde enolate. The reaction manifests a high level of functional group compatibility, allowing the ready preparation of a