Merck
375241
Sigma-Aldrich
プロピルビニルエーテル
99%
別名:
1-(Ethenyloxy)propane, 1-(Vinyloxy)propane, n -Propyl vinyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2OCH=CH2
CAS番号:
分子量:
86.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
365 °F
含みます
0.1% potassium hydroxide as inhibitor
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
65 °C (lit.)
密度
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCOC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5-6-4-2/h4H,2-3,5H2,1H3
InChI Key
OVGRCEFMXPHEBL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-14.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
375241-250ML:
375241-1L:
375241-BULK:
375241-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
O Schalk et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(45), 11105-11112 (2015-10-23)
A series of different alkyl vinyl ethers is investigated to decipher the possible reaction channels upon photoexcitation to the π3s-Rydberg and the ππ*-valence state at 200 nm using time-resolved photoelectron spectroscopy and on-the-fly time-dependent density functional theory dynamics simulations. The
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
375241-1L
375241-250ML4061838139177