Merck
182729
Sigma-Aldrich
ポリ(メチルビニルエーテル) 溶液
50 wt. % in H2O
別名:
Methyl Vinyl Ether Polymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C3H6O)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
0.03 atm ( 20 °C)
品質水準
濃度
50 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.467
転移温度
Tg −31 °C
密度
1.03 g/mL at 25 °C
SMILES記法
COC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-3-4-2/h3H,1H2,2H3
InChI Key
XJRBAMWJDBPFIM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
ポリ(メチルビニルエーテル)溶液は、感熱性ミクロゲル合成用の前駆体として使用できます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
182729-1KG:
182729-25G:
182729-VAR:
182729-500G:
182729-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)