Merck
182680
Sigma-Aldrich
ポリ(ビニルホルマール)
powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
powder
屈折率
n20/D 1.502
転移温度
Tg 108 °C
密度
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-4H,1-2,5H2
InChI Key
DFFZYNIDEOOVAU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
182680-100G:
182680-5G:
182680-VAR:
182680-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)