Merck
43217
Supelco
デカメチルシクロペンタシロキサン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H30O5Si5
CAS番号:
分子量:
370.77
Beilstein:
1800166
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
90 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C10H30O5Si5/c1-16(2)11-17(3,4)13-19(7,8)15-20(9,10)14-18(5,6)12-16/h1-10H3
InChI Key
XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
43217-1ML:
43217-BULK:
43217-250MG:
43217-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nilton Dos Santos et al.
Scientific reports, 9(1), 6673-6673 (2019-05-02)
Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune and neuroinflammatory disease characterized by demyelination of the Central Nervous System. Immune cells activation and release of pro-inflammatory cytokines play a crucial role in the disease modulation, decisively contributing to the neurodegeneration observed in
Seon Ju Yeo et al.
Soft matter, 11(8), 1582-1588 (2015-01-17)
Colloidal photonic crystals (CPCs) provide a convenient way to generate structural colour with high stability against degradation under environmental factors. For a number of applications including flexible electronic and energy devices, it is important to generate flexible structural colour that