235679
Decamethyltetrasiloxane
97%
別名:
1,1,1,3,3,5,5,7,7,7-Decamethyltetrasiloxane, 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-bis(trimethylsiloxy)disiloxane, [Dimethyl(trimethylsilyloxy)silyl]oxy-dimethyl-trimethylsilyloxysilane
About This Item
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.389 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
mp
−68 °C (lit.)
密度
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H30O3Si4/c1-14(2,3)11-16(7,8)13-17(9,10)12-15(4,5)6/h1-10H3
InChI Key
YFCGDEUVHLPRCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
235679-VAR:
235679-25G:
235679-BULK:
235679-100G:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
235679-100G | |
235679-25G | 4061838118707 |