Merck
76840
Sigma-Aldrich
Pentamethyldisiloxane
≥95.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H16OSi2
CAS番号:
分子量:
148.35
Beilstein:
1734568
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.373
bp
86 °C (lit.)
密度
0.760 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
[H][Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H16OSi2/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,1-5H3
InChI Key
AOJHDNSYXUZCCE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
76840-VAR:
76840-25ML:
76840-5ML:
76840-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sijia Zheng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(22) (2019-11-17)
Low molecular weight, highly crosslinked silicone resins are widely used as reinforcing agents for highly transparent elastomers and adhesion/tack promoters in gels. The resins are complex mixtures and their structure / property relationships are ill defined. We report the synthesis