Merck
482374
Sigma-Aldrich
ポリ(ジメチルシロキサン-co-メチルヒドロシロキサン)、トリメチルシリル末端
average Mn ~13,000, methylhydrosiloxane 3-4 mol %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~13,000
品質水準
組成
methylhydrosiloxane, 3-4 mol %
屈折率
n20/D 1.405
粘度
~260 cSt(lit.)
bp
>93 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.1 °F - closed cup
引火点(℃)
65.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
482374-BULK:
482374-VAR:
482374-150ML:
482374-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.