Merck
482064
Sigma-Aldrich
ポリ(ジメチルシロキサン), ヒドリド末端
average Mn ~17,500
別名:
Hydrogen-terminated di-Me silicones
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~17,500
品質水準
屈折率
n20/D 1.406
粘度
~500 cSt(lit.)
bp
230 °C (lit.)
密度
0.971 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[Si](C)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.0 °F - closed cup
引火点(℃)
112.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
482064-BULK:
482064-VAR:
482064-100ML:
482064-20ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.