Merck
481696
Sigma-Aldrich
ポリ(ジメチルシロキサン)、ビス(3-アミノプロピル)末端
average Mn ~27,000
別名:
PDMS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2)3Si(CH3)2O[Si(CH3)2O]nSi(CH3)2(CH2)3NH2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
比活性
0.07-0.09 meq/g (Amine number)
分子量
average Mn ~27,000
屈折率
n20/D 1.406
粘度
2,000 cSt
bp
>200 °C (lit.)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)=O.C[Si](C)(O)CCCN
InChI
1S/C5H15NOSi.C2H6OSi/c1-8(2,7)5-3-4-6;1-4(2)3/h7H,3-6H2,1-2H3;1-2H3
InChI Key
LYVFZZVBTQSOBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 配位結合に基づく自己修復性エラストマーの合成と特性解析:本研究では、自己修復性エラストマーの作製におけるAminopropyl terminated polydimethylsiloxane(APT-PDMS)の使用について調べ、材料工学と設計におけるその可能性を浮き彫りにしています(BAI Zhiwei et al. 2020)。
  • 超分岐polyimidesに基づくPoly (imide-siloxane):bis(3-aminopropyl)-terminated poly(dimethylsiloxane)を用いたpolyimide-siloxane共重合体の合成について考察し、この材料の高度ポリマー構造作製における万能性を説明しています(P Sysel et al., 2018)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
481696-50ML:
481696-10ML:
481696-BULK:
481696-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.