Merck
482005
Sigma-Aldrich
ポリ(ジメチルシロキサン), ヒドロキシ末端
average Mn ~110,000, viscosity ~50,000 cSt 
別名:
PDMS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~110,000
品質水準
屈折率
n20/D 1.406
粘度
~50,000 cSt
密度
0.98 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[Si](C)(O)O
InChI
1S/C2H8O2Si/c1-5(2,3)4/h3-4H,1-2H3
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
482005-BULK:
482005-100ML:
482005-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.