Merck
481653
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), chlorine terminated
average Mn ~3,000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C4H13ClO2Si2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~3,000
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
粘度
~3 cSt(lit.)
bp
>177 °C (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)=O.C[Si](C)(O)Cl
InChI Key
NBGITOSHNULLLS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
481653-10ML:
481653-VAR:
481653-50ML:
481653-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.