Merck
378445
Sigma-Aldrich
ポリ(ジメチルシロキサン-co-メチルフェニルシロキサン)
viscosity 50 cSt 
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[Si(CH3)2O]x[Si(CH3)(C6H5)O]y
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
viscous liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.423
粘度
50 cSt
密度
0.982 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[Si](C)=O.C[Si](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8OSi.C2H6OSi/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7;1-4(2)3/h2-6H,1H3;1-2H3
InChI Key
XWFOTLCDICUQTI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>214.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 101.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
378445-250ML:
378445-5ML:
378445-VAR:
378445-50ML:
378445-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)