Merck
10838
Sigma-Aldrich
シリコーンオイル AP 100
viscosity ~100 mPa.s,   neat(25 °C)
別名:
ポリフェニル-メチルシロキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
屈折率
n20/D 1.502
品質水準
粘度
~100 mPa.s, neat(25 °C)
密度
1.060-1.070 g/mL at 20 °C
詳細
また、シリコーンオイルAP 100はポリフェニルメチルシロキサン(PPMS)としても知られており、アニオン重合により調製される高粘性シリコーン化合物です。本化合物は、多分散性1.04、ガラス転移温度(Tg)-50℃、表面張力27 nN/mです。
アプリケーション
シリコーンオイルAP 100は、バイオセンサー応用のためのチロシナーゼ電極を形成するカーボンペーストバインダーとして使用される可能性があります。本化合物は薄層を形成し、ヒト母乳からの薬物のマイクロ抽出を可能にします。
特徴および利点
特に良好な熱安定性(-30~+350°C)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
482.0 °F
引火点(℃)
250 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
10838-100ML:
10838-500ML:
10838-BULK:
10838-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Experimental measurement of forces and energies associated with capillary rise in a vertical tube
Extrand CW and Moon SI
Journal of Colloid and Interface Science, 407, 488-492 (2013)
Liquid-phase microextraction of drugs from human breast milk
Bjorhovde A, et al.
Analytica Chimica Acta, 491(3), 151-161 (2003)
Influence of casting solvent on phenyl ordering at the surface of spin cast polymer thin films
Myers JN, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 423, 60-66 (2014)
Improved selective electrocatalytic oxidation of phenols by tyrosinase-based carbon paste electrode biosensor
Rogers KR, et al.
Electrochimica Acta, 45, 4373-4379 (2000)
Gema Flores et al.
Journal of chromatography. A, 1153(1-2), 29-35 (2007-02-20)
A method based on the use of absorbents as packing materials in the interface of the direct coupling between reversed phase liquid chromatography and gas chromatography (RPLC-GC) is proposed. To that end, a comparative study on different adsorbents and absorbents