Merck
378321
Sigma-Aldrich
シリコンオイル
viscosity 10 cSt (25 °C)
別名:
PDMS, ポリジメチルシロキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-Si(CH3)2O-]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
粘度
10 cSt(25 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
密度
0.93 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリコンオイルは、シロキサン繰返し単位(–Si–O)の直鎖と、さまざまな側鎖をもつ疎水性ポリマー化合物の一群を形成しています。湿潤性、潤滑性、滑らかな滑り挙動、機械的強度など、そのユニークな特性により、電気絶縁体、消泡剤、実験用および潤滑剤などに、広く使用されています。
シリコン油は、有機側鎖を有する低粘度の液体重合シロキサンです。シリコン油は、in vitro条件下で眼内炎を引き起こす微生物に対して抗菌活性を示します。
アプリケーション
シリコンオイルは、網膜と網膜色素上皮の接着を維持できるため、網膜硝子体手術の眼内液体として使用できます。
二相分配バイオリアクターで、ガス流出物の処理に使用できます。シリコンオイルは水相と適合性があり、二相間の乳化を改善します。
また、ガラス表面の疎水性コーティングにも使用できます。(4)
特徴および利点
  • 高い拡散力
  • 無毒
  • 高い潤滑性
  • 安定したフィルムストリップ形成
  • 良好な安定性
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
214.0 °F - closed cup
引火点(℃)
101.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
378321-BULK:
378321-1L:
378321-VAR:
378321-5ML:
378321-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Maurizio Mete et al.
Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv fur klinische und experimentelle Ophthalmologie, 249(6), 821-826 (2010-11-17)
Several surgical techniques have been described for the treatment of retinal detachment (RD) associated to myopic macular hole (MMH). In this retrospective study, the anatomical and functional outcomes of pars plana vitrectomy (PPV) with long-term tamponade, using either 1000 cSt
Daniel Bar-David et al.
Optics express, 26(15), 19115-19122 (2018-08-17)
We experimentally demonstrate light-flow interaction, in which the angular momentum of circulating light excites micro-vortices. In contrast with the solid-phase of matter, where one has to overcome static friction in order to start motion, liquids have no "static drag." Relevant
Jean-Marc Aldric et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 153(1-3), 67-79 (2009-01-22)
A two-phase partitioning bioreactor to treat gas effluents polluted by volatile organic compound has been developed. In this work, both the mass transfer of isopropylbenzene (IPB) and oxygen have been considered in relation to their influence on the hydrodynamics of
Tindaro Ioppolo et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (71)(71), e50199-e50199 (2013-02-15)
Optical modes of dielectric micro-cavities have received significant attention in recent years for their potential in a broad range of applications. The optical modes are frequently referred to as "whispering gallery modes" (WGM) or "morphology dependent resonances" (MDR) and exhibit
Benjamin R Schudel et al.
Lab on a chip, 13(5), 811-817 (2013-01-31)
RNA interference (RNAi) is a powerful tool for functional genomics with the capacity to comprehensively analyze host-pathogen interactions. High-throughput RNAi screening is used to systematically perturb cellular pathways and discover therapeutic targets, but the method can be tedious and requires