Merck
378348
Sigma-Aldrich
シリコンオイル
viscosity 20 cSt (25 °C)
別名:
PDMS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-Si(CH3)2O-]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
フォーム
viscous liquid
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
粘度
20 cSt(25 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
密度
0.95 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリコンオイルは、メチルシリコン流体系の一部である液状シロキサンです。粘度は20 cStで、屈折率は約1.4、誘電強度は約14 kV/mmです。粘度の上昇に従って表面張力が増加する傾向があります。 ′
アプリケーション
シリコンオイルは、潤滑剤、整腸剤、誘電性冷却材、化粧品添加剤など、さまざまな用途で使用できます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
214.0 °F - closed cup
引火点(℃)
101.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
378348-10ML:
378348-5ML:
378348-VAR:
378348-1L:
378348-BULK:
378348-250ML:
378348-10ML-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Antifoaming agents
Owen MJ
Encyclopedia of Polymer Science and Technology, 104(2), 527-535 (2001)
Silicones
Moretto H, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Mechanism of Stabilization of Silicone Oil- Water Emulsions Using Hybrid Siloxane Polymers
Mehta SC and Somasundaran P
Langmuir, 24(9), 4558-4563 (2008)
Tindaro Ioppolo et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (71)(71), e50199-e50199 (2013-02-15)
Optical modes of dielectric micro-cavities have received significant attention in recent years for their potential in a broad range of applications. The optical modes are frequently referred to as "whispering gallery modes" (WGM) or "morphology dependent resonances" (MDR) and exhibit
M Brun et al.
Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference, 2012, 6281-6284 (2013-02-01)
This paper demonstrates the potential use of a new microfluidic device embedding thick electrodes for cell lysis and cell separation applications. The system consists of a microfluidic channel featuring conductive walls made of a polydimethylsiloxane (PDMS) matrix mixed with carbon