Merck
378399
Sigma-Aldrich
シリコンオイル
viscosity 1,000 cSt (25 °C)
別名:
Dimethylpolysiloxane, Dimethylsilcone fluid, Poly(dimethylsiloxane)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-Si(CH3)2O-]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
形状
viscous liquid
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
粘度
1,000 cSt(25 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリコンオイルは、液体ベースのシロキサンで、メチルシリコン液系に含まれます。粘度は1000 cStで、屈折率は約1.403、絶縁耐力は約14 kV/mmです。粘度上昇に伴って表面張力が増加する傾向があります。′
アプリケーション
シリコンオイルは、次のような広範囲の用途に使用できます。化学産業および石油化学産業で伝熱媒体として、誘電性冷却液として、建築材の保護コーティングとして、化粧品添加物として。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
214.0 °F - closed cup
引火点(℃)
101.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
378399-BULK:
378399-1L:
378399-5ML:
378399-VAR:
378399-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Silicones
Moretto H, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Recent developments and applications of protective silicone coatings: A review of PDMS functional materials
Eduok U, et al.
Progress in Organic Coatings, 111, 124-163 (2017)
Mechanism of Stabilization of Silicone Oil- Water Emulsions Using Hybrid Siloxane Polymers
Mehta SC and Somasundaran P
Langmuir, 24(9), 4558-4563 (2008)
Tindaro Ioppolo et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (71)(71), e50199-e50199 (2013-02-15)
Optical modes of dielectric micro-cavities have received significant attention in recent years for their potential in a broad range of applications. The optical modes are frequently referred to as "whispering gallery modes" (WGM) or "morphology dependent resonances" (MDR) and exhibit
Benjamin R Schudel et al.
Lab on a chip, 13(5), 811-817 (2013-01-31)
RNA interference (RNAi) is a powerful tool for functional genomics with the capacity to comprehensively analyze host-pathogen interactions. High-throughput RNAi screening is used to systematically perturb cellular pathways and discover therapeutic targets, but the method can be tedious and requires