Merck
929514
Sigma-Aldrich
ItHept HCl
≥95%
別名:
1,3-Bis(3-ethylpentan-3-yl)-1H-imidazol-3-ium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H33ClN2
分子量:
300.91
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
SMILES記法
CCC(CC)(CC)N1C=[N+](C(CC)(CC)CC)C=C1.[Cl-]
アプリケーション
ItHept HCl is an N-alkyl NHC ligand with demonstrated uses in the following reactions. Au-catalyzed hydration, Cu-catalyzed hydroboration, Ag-catalyzed hydroboration, Cu-catalyzed C–O coupling and Pd-catalyzed C–C and C–N couplings. This ligand features significantly higher steric volume compared with ItBu (659983) while maintaining the σ-donation and σ-acceptance inherent to N-alkyl NHC ligands.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
929514-500MG:
929514-100MG:
929514-VAR:
929514-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)