Merck
929492
Sigma-Aldrich
SItOct HCl
≥95%
別名:
1,3-Bis(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H39ClN2
分子量:
330.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder, flakes, or chunks
SMILES記法
CC(C)(CC(C)(C)C)N1C=[N+](C(C)(CC(C)(C)C)C)CC1.[Cl-]
InChI
1S/C19H39N2.ClH/c1-16(2,3)13-18(7,8)20-11-12-21(15-20)19(9,10)14-17(4,5)6;/h15H,11-14H2,1-10H3;1H/q+1;/p-1
関連するカテゴリー
アプリケーション
SItOct HCl is an N-alkyl NHC ligand with demonstrated uses in the following reactions. Au-catalyzed hydration, Cu-catalyzed hydroboration, Ag-catalyzed hydroboration, Cu-catalyzed C–O coupling and Pd-catalyzed C–C and C–N couplings. This ligand features significantly higher steric volume compared with ItBu (659983) while maintaining the σ-donation and σ-acceptance inherent to N-alkyl NHC ligands.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
929492-BULK:
929492-500MG:
929492-100MG:
929492-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)