アッセイ
≥95%
形状
powder
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
官能基
phosphine
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(C=CC=C1OC)=[C@]1[C@@]2=C([P@](C(C)(C)C)[C@@H](CC3=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C3C(C)C)O4)C4=CC=C2
詳細
アプリケーション
その他情報
From milligrams to kilograms: synthetic chemistry following nature′s lead
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
799580-VAR:
799580-250MG:
799580-25MG:
799580-1G:
799580-100MG:
799580-BULK:
試験成績書(COA)